Learn More
Fluoruro de aluminio hidrato, Puratronic™, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11390799
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
CAS: 32287-65-3 | AlF3H2O | 101.99 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32287-65-3
Fórmula molecular AlF3H2O
Peso molecular (g/mol) 101.99
Número MDL MFCD00149142
Clave InChI XTXFDUABTPNTFB-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo aluminum fluoride hydrate, alf3.h2o, trifluoroalumane-water 1/1, aluminum fluoride hydrate, puratronic
PubChem CID 16211462
Nombre IUPAC trifluoroalumane hydrate
SMILES O.F[Al](F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum fluoride hydrate
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN3260
Formula Weight (peso de la fórmula) 83.98 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado Puratronic™
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Aluminum fluoride hydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .