Learn More
Lámina de aluminio, 0,025 mm de grosor, 30 x 30 cm, 99,45 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11325799
Click to view available options
Cantidad:
100 Pc.
25 Pc.
5 Pc.
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 25
paquete de 5
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Forma: Aprox. 6,17 g/30 x 30cm
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7429-90-5
Fórmula molecular Al
Peso molecular (g/mol) 26.98
Número MDL MFCD00134029
Clave InChI XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
SMILES [Al]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum
Color Plata
Aspecto Silver-colored foil
Densidad 2.7g/cm3
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.45% (Metals basis)
Cantidad 100 Pc.
Nombre IUPAC aluminio
Olor Odorless
Formulario Lámina, 0,025 mm de grosor, 30 X 30 cm