Learn More
Lámina de aluminio, 0,25 mm de grosor, recocido, Puratronic™, 99,9999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11478450
Click to view available options
Cantidad:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
100 x 500 mm
Forma: Aprox. 1,7g/50 x 50 mm; templado: suave
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7429-90-5
Fórmula molecular Al
Peso molecular (g/mol) 26.98
Número MDL MFCD00134029
Clave InChI XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
SMILES [Al]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum
Color Plata
Nombre de nota Annealed
Aspecto Silver-colored foil
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9999% (Metals basis)
Cantidad 100 x 100 mm
Nombre IUPAC aluminio
Olor Odorless
Formulario Lámina, 0,25 mm de grosor