Learn More
Lámina de aluminio, 2,0 mm de grosor, recocido, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
100 x 500 mm
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Aluminum foil |
Nombre de nota | 2.0mm (0.08 in.) thick, Annealed, Temper: soft |
Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
Cantidad | 100 x 500 mm |
Porcentaje de pureza | 99.99% |
Olor | Odorless |
Peso | ≈13.5g/50x50mm |
Formulario | Papel de aluminio |