Learn More
Cole Parmer™ Platos de pesaje de aluminio de uso general
Ideal para muestreo, pesaje, dispensación, almacenamiento, limpieza ambiental, procesamiento de alimentos, evaporación o uso general en laboratorio.
Marca:  Cole Parmer™ 01018-64
33.75 EUR hasta el 2025-07-13
Use el código promocional "24135" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15456083
  • 36.15€ / paquete de 100
Spotlight
Usar código promocional 24157 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Solo quedan null
En stock
Edge
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Desechable
  • Adecuado para una variedad de aplicaciones de pesaje, dispensación y procesamiento en laboratorio.
  • Todos los recipientes están libres de contaminantes y de aceite.
  • Los platos son apilables y están hechos de aluminio ligero.
Especificaciones
Especificaciones
75 ml
Forma redonda
1 13/16 pulg.
Aluminio
100/paq.
2 7/16 pulg.