Learn More
Partículas de aluminio, 8-12 mm, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Aluminum granules |
Nombre de nota | 8 to 12mm (0.32 to 0.47 in.) |
Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
Cantidad | 1 kg |
Nombre IUPAC | aluminium |
Porcentaje de pureza | 99.9% |
Olor | Odorless |
Formulario | Gránulos |