Learn More
Lactato de aluminio, 90-95 %, contiene ≈5 % de agua, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
It is used as a skin moisturizer lotion to treat dry, scaly, itchy skin, reagent in biological activity studies of aluminum and in sol-gel processing. Also used in fire foam. Aluminum L-Lactate has been used to inject aluminum into rabbits. Aluminum L-Lactate has been shown to decrease human enamel dissolution in a pH 4 acetate buffer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Aluminum lactate |
Forma física | Polvo |
Cantidad | 500 g |
Índice Merck | 14,348 |
Información de solubilidad | Very soluble in cold water |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 294.2 |
Porcentaje de pureza | 90 to 95% |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Contains ≈5% water |
Olor | Odorless |
Seguridad y manipulación
- Aluminum lactate
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: Aluminum lactate