Learn More
Nickel Electro™ Tapas de aluminio para cubeta de aluminio
Tapa de aluminio Electro™ de níquel para cubeta de aluminio, sin grietas y fabricada de una sola pieza.
41.80€ - 55.00€
Especificaciones
Material Aluminio
Altura (métrico) 5 mm
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Diámetro (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Diámetro (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
12787346
Ver documentos
Nickel Electro™
640
200 mm
41.80€
paquete de 5
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 15-09-2025
Añadir a la cesta
12707356
Ver documentos
Nickel Electro™
643
70 mm
54.70€
paquete de 5
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 15-09-2025
Añadir a la cesta
12717356
Ver documentos
Nickel Electro™
644
75 mm
55.00€
paquete de 5
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 22-09-2025
Añadir a la cesta
12797346
Ver documentos
Nickel Electro™
642
60 mm
44.90€
paquete de 5
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 15-09-2025
Añadir a la cesta
12727356
Ver documentos
Nickel Electro™
646
90 mm
49.35€
paquete de 5
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 15-09-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Tapa de aluminio Electro™ de níquel para cubeta de aluminio, sin grietas y fabricada de una sola pieza.
  • Aluminio
  • De una pieza
  • Fabricado de una sola pieza
  • Sin grietas
  • Para uso con cubetas de aluminio
Especificaciones
Especificaciones
Aluminio
5 mm