Learn More
Gasa de magnesio aluminio, aleación 5056, malla 30 tejida a partir de alambre de 0,23 mm de diámetro, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Aluminum Magnesium gauze, Alloy 5056 |
Nombre de nota | Woven from 0.23mm (0.009 in.) dia. wire |
Peso Mol. medio o Intervalo de pesos mol. | Al:Mg; 95:5 wt% |
Número MDL | MFCD00214039 |
Cantidad | 75 x 75 mm |
Tamaño de malla | 30 Mesh |
Olor | Odorless |
Formulario | Tela de alambre |