Learn More
Tubos de manganeso aluminio, aleación 3003, 7,14 mm de diámetro exterior, 6,43 mm de diámetro interior, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7080000
Click to view available options
Cantidad:
90 cm
5 x 90 cm
Tamaño de la unidad:
90 cm
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum Manganese tubing, Alloy 3003
Nombre de nota OD: 7.14mm (0.281 in.), ID: 6.43mm (0.253 in.)
Peso Mol. medio o Intervalo de pesos mol. Al:Mn:Cu; 98.6:1.2:0.12 wt %
Número MDL MFCD00198174
Cantidad 90 cm