Learn More
Nitrato de aluminio hidrato, 99,999 % (base metálica sin Hg), Puratronic™, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 25838-59-9 | AlN3O9 | 212.99 g/mol
37.80€ - 718.00€
CAS | 25838-59-9 |
---|---|
Fórmula molecular | AlN3O9 |
Peso molecular (g/mol) | 212.99 |
Número MDL | MFCD00003419 |
Clave InChI | JLDSOYXADOWAKB-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | aluminum nitrate hydrate, al.3no3.h2o, aluminum nitrate hydrate, puratronic, aluminum 3+ hydrate trinitrate |
PubChem CID | 22078336 |
SMILES | [Al+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11330809
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010626.06 |
5 g |
37.80€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11340809
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010626.14 |
25 g |
90.25€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11320809
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010626.22 |
100 g |
262.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11350809
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010626.36 |
500 g |
718.00€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Aluminum nitrate hydrate is used to produce alumina for the preparation of insulating papers, and in the extraction of actinide elements. It is also used in the preparation of rare earth aluminates, in the heating elements of cathode ray tubes, as a precursor for sol-gel synthesis of alumina, and on transformer core laminates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
25838-59-9 | |
212.99 | |
JLDSOYXADOWAKB-UHFFFAOYSA-N | |
22078336 |
AlN3O9 | |
MFCD00003419 | |
aluminum nitrate hydrate, al.3no3.h2o, aluminum nitrate hydrate, puratronic, aluminum 3+ hydrate trinitrate | |
[Al+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Especificaciones
Aluminum nitrate hydrate | |
25838-59-9 | |
cristalino/a/s | |
AlN3O9 | |
aluminum nitrate hydrate, al.3no3.h2o, aluminum nitrate hydrate, puratronic, aluminum 3+ hydrate trinitrate | |
JLDSOYXADOWAKB-UHFFFAOYSA-N | |
aluminio;trinitrato;hidrato | |
22078336 | |
Odorless | |
White crystalline |
73.5°C | |
Blanco | |
99.999% (Metals basis excluding Hg) | |
MFCD00003419 | |
Soluble in water,methanol,ethanol,and ethylene glycol. | |
[Al+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O | |
212.99 | |
212.99 (Anhydrous) | |
Hygroscopic |
Seguridad y manipulación
P210-P220-P221-P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H272-H315-H319.
missing translation for 'dotInformation' : DOT Clase:5.1; grupo de embalaje:III
missing translation for 'einecsNumber' : 236-751-8
missing translation for 'rtecsNumber' : BD1050000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperatura ambiente; almacenar bajo argón.
- Aluminum nitrate hydrate, Puratronic
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Sólido comburente Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .