Learn More
Nitrato de aluminio nonahidrato, ACS, 98,0-102,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11333368
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
5 x 1 kg
CAS: 7784-27-2 | AlH18N3O18 | 375.129 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7784-27-2
Fórmula molecular AlH18N3O18
Peso molecular (g/mol) 375.129
Número MDL MFCD00003419
Clave InChI SWCIQHXIXUMHKA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aluminum nitrate nonahydrate, aluminum trinitrate nonahydrate, unii-8mc6621v1h, aluminum iii nitrate, nonahydrate 1:3:9, nitric acid aluminum salt, nitric acid, aluminum salt, nonahydrate 8ci,9ci, aluminum nitrate, acs, aluminum 3+ nonahydrate trinitronate, aluminum nitrate nonahydrate, low mercury, puratronic
PubChem CID 24567
Nombre IUPAC aluminio; trinitrato; nonahidrato
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum nitrate nonahydrate
Punto de fusión 73.5°C (135° (decomposition))
Nombre de nota nonahydrate
Color Blanco
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 50 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98 -102%
Información de solubilidad Very soluble in water and alcohol. Slightly soluble in acetone. Insoluble in ethyl acetate and pyridine.
Formula Weight (peso de la fórmula) 375.13 (212.99 Anhydrous)
Grado ACS
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Aspecto White crystalline
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Aluminum nitrate nonahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .