Learn More
Nitrato de aluminio nonahidrato, mercurio bajo, Puratronic™, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7784-27-2 | AlH18N3O18 | 375.129 g/mol
147.00€ - 1425.00€
CAS | 7784-27-2 |
---|---|
Fórmula molecular | AlH18N3O18 |
Peso molecular (g/mol) | 375.129 |
Número MDL | MFCD00003419 |
Clave InChI | SWCIQHXIXUMHKA-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | aluminum nitrate nonahydrate, aluminum trinitrate nonahydrate, unii-8mc6621v1h, aluminum iii nitrate, nonahydrate 1:3:9, nitric acid aluminum salt, nitric acid, aluminum salt, nonahydrate 8ci,9ci, aluminum nitrate, acs, aluminum 3+ nonahydrate trinitronate, aluminum nitrate nonahydrate, low mercury, puratronic |
PubChem CID | 24567 |
Nombre IUPAC | aluminio; trinitrato; nonahidrato |
SMILES | [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11364818
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043145.14 |
25 g |
147.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11374818
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043145.22 |
100 g |
385.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11384818
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043145.36 |
500 g |
1425.00€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Aluminum nitrate is a strong oxidizing agent. It is used in tanning leather, antiperspirants, corrosion inhibitors, extraction of uranium, petroleum refining, and as a nitrating agent. The nonahydrate and other hydrated aluminum nitrates have many applications. These salts are used to produce alumina for preparation of insulating papers, in cathode ray tube heating elements, and on transformer core laminates. The hydrated salts are also used for the extraction of actinide elements.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
7784-27-2 | |
375.129 | |
SWCIQHXIXUMHKA-UHFFFAOYSA-N | |
24567 | |
[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3] |
AlH18N3O18 | |
MFCD00003419 | |
aluminum nitrate nonahydrate, aluminum trinitrate nonahydrate, unii-8mc6621v1h, aluminum iii nitrate, nonahydrate 1:3:9, nitric acid aluminum salt, nitric acid, aluminum salt, nonahydrate 8ci,9ci, aluminum nitrate, acs, aluminum 3+ nonahydrate trinitronate, aluminum nitrate nonahydrate, low mercury, puratronic | |
aluminio; trinitrato; nonahidrato |
Especificaciones
Aluminum nitrate nonahydrate | |
Low mercury | |
cristalino/a/s | |
AlH18N3O18 | |
UN1438 | |
aluminum nitrate nonahydrate, aluminum trinitrate nonahydrate, unii-8mc6621v1h, aluminum iii nitrate, nonahydrate 1:3:9, nitric acid aluminum salt, nitric acid, aluminum salt, nonahydrate 8ci,9ci, aluminum nitrate, acs, aluminum 3+ nonahydrate trinitronate, aluminum nitrate nonahydrate, low mercury, puratronic | |
SWCIQHXIXUMHKA-UHFFFAOYSA-N | |
aluminio; trinitrato; nonahidrato | |
24567 | |
99.999% | |
Odorless |
73.5°C (135° (decomposition)) | |
7784-27-2 | |
(base metálica) | |
MFCD00003419 | |
14,352 | |
Soluble in water (540mg/ml),ethanol,alcohol (very),and acetone (slightly). | |
[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3] | |
375.129 | |
375.13 (212.99 Anhydrous) | |
Puratronic™ | |
Hygroscopic |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H272-H315-H319
Puede agravar un incendio;
oxidante.
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
P280-P305+P351+P338-P310
H318.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:5,1; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:NITRATO DE ALUMINIO
missing translation for 'einecsNumber' : 236-751-8
missing translation for 'rtecsNumber' : BD1050000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
- Aluminum nitrate nonahydrate
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Sólido comburente Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .