Learn More
Thermo Scientific Chemicals Óxido de aluminio, para cromatografía, ácido, Brockmann I, 50-200 μm, 90A
Marca: Thermo Scientific Chemicals 190400010
134.28 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Cantidad | 1 kg |
---|
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
1 kg |