Learn More
Aluminum Oxide, Activated, basic, Brockmann I, Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
5 kg
20 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
20 Kg
5 Kg
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Aluminum Oxide |
Nombre de nota | Activated Brockmann I |
pH | Basic |
Cantidad | 100 g |
Fórmula lineal | Al2O3 |
Número UN | NONH for all modes of transport |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 101.96g/mol |