Learn More
Aluminum Oxide, Activated Brockmann I, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15691710 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Activated, acidic, Brockmann I
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1344-28-1
Fórmula molecular Al2O3
Peso molecular (g/mol) 101.96
Número MDL MFCD00003424
Clave InChI PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Especificaciones
Punto de ebullición 2980°C
Nombre del producto químico o material Aluminum Oxide
Punto de fusión 2072°C
Nombre de nota Activated Brockmann I
pH Acidic
Cantidad 100 g
Fórmula lineal Al2O3
Número UN NONH for all modes of transport
Nombre IUPAC trioxidandiida de dialuminio(3+)
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.96g/mol
Envase Frasco de polietileno
Aspecto Powder
Densidad 3.960g/cu.cm