Learn More
Óxido de aluminio, fundido, polvo aislante, > 99,7 %, forma aprox. 180 μ, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11393128
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Utilizado para llenado en seco para aislamiento térmico de hornos eléctricos
Used in dry filling for thermal insulation of electrical furnaces.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Forma: aprox 180 micrómetros
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1344-28-1
Fórmula molecular Al2O3
Peso molecular (g/mol) 101.96
Número MDL MFCD00003424
Clave InChI PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum oxide
Color Blanco
Cantidad 5 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo >99.7%
Nombre IUPAC trioxidandiida de dialuminio(3+)
Olor Odorless
Aspecto White powder
Presión de vapor 1.33 hPa (1mmHg) at 2158°C