Learn More
Óxido de aluminio, cristal simple, Thermo Scientific™
Código de producto. 15481627
Click to view available options
Cantidad:
1 Pc.
5 Pc.
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
Se utiliza como agente de molienda o mezcla. Es esencial en la extracción de proteínas como componente en la preparación de tejidos. Es una fuente de aluminio en reacciones, un agente abrasivo y como material refractario.
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1344-28-1
Fórmula molecular Al2O3
Peso molecular (g/mol) 101.96
Número MDL MFCD00003424
Clave InChI PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum oxide
Cantidad 5 Pc.
Información de solubilidad Soluble in water (0.0098g/L at 29°C),hexane and toluene.
Nombre IUPAC trioxidandiida de dialuminio(3+)
Envase Envasado al vacío