Learn More
Óxido de aluminio, cristal simple, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1344-28-1 | Al2O3 | 101.96 g/mol
187.94€ - 734.66€
CAS | 1344-28-1 |
---|---|
Fórmula molecular | Al2O3 |
Peso molecular (g/mol) | 101.96 |
Número MDL | MFCD00003424 |
Clave InChI | PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum |
PubChem CID | 9989226 |
SMILES | [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15411637
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040259.KG |
1 Pc. |
187.94€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15421637
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040259.KJ |
5 Pc. |
734.66€
paquete de 5 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
1344-28-1 | |
101.96 | |
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N | |
9989226 |
Al2O3 | |
MFCD00003424 | |
aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum | |
[O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3] |
Especificaciones
Aluminum oxide | |
Al2O3 | |
aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum | |
[O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3] | |
101.96 | |
Envasado al vacío |
1344-28-1 | |
MFCD00003424 | |
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N | |
trioxidandiida de dialuminio(3+) | |
9989226 |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 215-691-6
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes