Learn More
Sustrato de óxido de aluminio, 10 x 10 x 0,5 mm, pulido por dos lados, un plano, Thermo Scientific Chemicals
Al2O3
93.60€ - 356.00€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum Oxide Substrate, A Plane
Nombre de nota Polished Two Sides
Fórmula molecular Al2O3
Número MDL MFCD00003424
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11394128
Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
041426.KT
1 Ea.
93.60€
cada uno
11384128
Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
041426.KU
5 Ea.
356.00€
paquete de 5
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Aluminum Oxide Substrate, A Plane
Polished Two Sides
Al2O3
MFCD00003424
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 215-691-6
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes