Learn More
Sustrato de óxido de aluminio, 10 x 10 x 1 mm, pulido por un lado, plano C, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 Ea.
5 Ea.
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Aluminum Oxide Substrate, C Plane |
Nombre de nota | Polished One Side |
Cantidad | 1 Ea. |
Fórmula molecular | Al2O3 |
Número MDL | MFCD00003424 |