Learn More
Sustrato de óxido de aluminio, 12,7 x 12,7 x 1 mm, pulido por un lado, plano R, Alfa Aesar™
148.00€ - 613.00€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Aluminum Oxide Substrate, R Plane |
---|---|
Nombre de nota | Polished One Side |
Fórmula molecular | Al2O3 |
Número MDL | MFCD00003424 |
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Aluminum Oxide Substrate, R Plane | |
Polished One Side | |
Al2O3 | |
MFCD00003424 |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 215-691-6
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Temperaturas ambientes