Learn More
Óxido de aluminio, polvo blanco, 99,97% (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1344-28-1 | Al2O3 | 101.96 g/mol
44.82€ - 267.57€
CAS | 1344-28-1 |
---|---|
Fórmula molecular | Al2O3 |
Peso molecular (g/mol) | 101.96 |
Número MDL | MFCD00003424 |
Clave InChI | PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum |
PubChem CID | 9989226 |
Nombre IUPAC | trioxidandiida de dialuminio(3+) |
SMILES | [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11389117
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039812.14 |
25 g |
44.82€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11379117
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039812.22 |
100 g |
87.44€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11399117
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039812.36 |
500 g |
267.57€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Aluminum oxide, is useful to produce aluminum metal. It has many uses in pharmaceutical and industrial manufacturing processes as an adsorbent, desiccating agent, and catalyst, and in the manufacture of dental cements, available in toothpaste, as a dispersing agent food additive, and for uses in hemodialysis. Tailored aluminum oxide layers plays an important role for the bipolar current adjustment in the plasma electrolytic oxidation process. Red phosphorus/aluminum oxide composites play an essential role as flame retardants in recycled poly(ethylene terephthalate).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1344-28-1 | |
101.96 | |
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N | |
9989226 | |
[O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3] |
Al2O3 | |
MFCD00003424 | |
aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum | |
trioxidandiida de dialuminio(3+) |
Especificaciones
Aluminum oxide | |
1344-28-1 | |
Polvo APS de 3 micrómetros,S.A. de 80 a 120 m | |
Al2O3 | |
aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum | |
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N | |
trioxidandiida de dialuminio(3+) | |
9989226 | |
Odorless |
gamma | |
Blanco | |
99.97% (Metals basis) | |
MFCD00003424 | |
Slightly soluble in cold water,acid and alkali. Insoluble in hot water. | |
[O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3] | |
101.96 | |
101.96 |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 215-691-6
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes