Learn More
Brady™ Señales de obligación de aluminio con sobrelaminado de poliéster
Marca: Brady™ 255132
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
ISO 7010 | |
Aluminio, Poliéster | |
Aluminio con sobrelaminado de poliéster | |
Señales de seguridad en interiores y exteriores | |
De -40 °C a 140 °C | |
Usar protección respiratoria | |
Blanco sobre azul |
PIC 267-DIA 200-B7525 | |
1 unidad | |
200 mm | |
0,271 mm | |
Redondo | |
Señal obligatoria |