Learn More
Brady™ Aluminum with Polyester Overlaminate Radioactive Warning Sign
5.55€ - 26.85€
Especificaciones
Material | Aluminio, Poliéster |
---|---|
Cantidad | 1 unidad |
Descripción | Aluminio con sobrelaminado de poliéster |
Forma | Triangular |
Texto mostrado | Advertencia de materiales radioactivos o radiaciones ionizantes |
Código de producto | Marca | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11710284
|
Brady™
241455 |
100 mm | N/A | ||||||
11896361
|
Brady™
255208 |
200 mm |
12.45€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 30-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11704864
|
Brady™
255209 |
315 mm | N/A | ||||||
Especificaciones
Aluminio, Poliéster | |
Aluminio con sobrelaminado de poliéster | |
Advertencia de materiales radioactivos o radiaciones ionizantes |
1 unidad | |
Triangular | |
Señal de advertencia de radioactividad |