Learn More
Sulfato de potasio y aluminio dodecahidrato, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7081093
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
2500 g
500 g
CAS: 7784-24-9 | AlH24KO20S2 | 474.372 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7784-24-9
Fórmula molecular AlH24KO20S2
Peso molecular (g/mol) 474.372
Número MDL MFCD00149143
Clave InChI GNHOJBNSNUXZQA-UHFFFAOYSA-J
Sinónimo kalinite, aluminum potassium sulfate dodecahydrate, potassium alum dodecahydrate, potash alum dodecahydrate, aluminum potassium disulfate dodecahydrate, unii-1l24v9r23s, alum, potassium, dodecahydrate, potassium aluminum sulfate dodecahydrate, aluminum potassium sulfate dodecahydrate, potassium aluminum disulfate dodecahydrate
PubChem CID 62667
ChEBI CHEBI:86465
Nombre IUPAC aluminio; potasio; disulfato; dodecahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum potassium sulfate dodecahydrate
Punto de fusión 92°C
Cantidad 500 g
Índice Merck 14,360
Formula Weight (peso de la fórmula) 474.38 (258.20 Anhydrous)
Porcentaje de pureza ≥98%
Olor Odorless
Densidad 1.757