Learn More
Aluminum Potassium Sulfate Dodecahydrate, puriss. p.a. ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Código de producto. p-7072007 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
500 g
Puriss. p.a., ACS Reagent, Reagent European Pharmacopoeia,≥99.5%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7784-24-9
Fórmula molecular AlH24KO20S2
Peso molecular (g/mol) 474.372
Número MDL MFCD00149143
Clave InChI GNHOJBNSNUXZQA-UHFFFAOYSA-J
Sinónimo kalinite, aluminum potassium sulfate dodecahydrate, potassium alum dodecahydrate, potash alum dodecahydrate, aluminum potassium disulfate dodecahydrate, unii-1l24v9r23s, alum, potassium, dodecahydrate, potassium aluminum sulfate dodecahydrate, aluminum potassium sulfate dodecahydrate, potassium aluminum disulfate dodecahydrate
PubChem CID 62667
ChEBI CHEBI:86465
Nombre IUPAC aluminio; potasio; disulfato; dodecahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum Potassium Sulfate Dodecahydrate
Nombre de nota Reag. Ph. Eur.
Cantidad 500 g
Fórmula lineal AlK(SO4)2 · 12H2O
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 474.39g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.5%
Grado ACS/Puriss. p.a.
Densidad 1.757g/mL at 25°C