Learn More
Polvo de aluminio, malla -325, 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
CAS 7429-90-5
Fórmula molecular Al
Peso molecular (g/mol) 26.98
Número MDL MFCD00134029
Clave InChI XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
SMILES [Al]
Ver más especificaciones
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
7429-90-5
26.98
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
5359268
[Al]
Al
MFCD00134029
aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
CHEBI:33629
Especificaciones
Aluminum
7429-90-5
99.5% (Metals basis)
MFCD00134029
400°C (752°F)
[Al]
26.98
CHEBI:33629
Odorless
Polvo, APS 7-15 micrómetros
Plata a gris
Silver Gray powder
Al
aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
aluminium
5359268
-325 Mesh
Water reactive
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Mantener el recipiente bien cerrado y seco.
P210-P222-P223-P231+P232-P280-P335+P334-P370+P378s-P501c
H250-H261-H500.
missing translation for 'dotInformation' : DOT Clase:4.3; grupo de embalaje:II
missing translation for 'einecsNumber' : 231-072-3
missing translation for 'rtecsNumber' : BD0330000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperatura ambiente; almacenar en nitrógeno
Nombre del producto
  • Aluminum powder
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido pirofórico Categoría 1
  • Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H250-Se inflama espontáneamente en contacto con el aire.
  • H261-En contacto con el agua desprende gases inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P222-No dejar que entre en contacto con el aire.
  • P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P422-Almacenar el contenido en .
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .