Learn More
Nickel Electro™ Varilla de retorta de aluminio
La varilla de retorta de aluminio Nickel Electro™ puede usarse para llevar a cabo experimentos de destilación y como soporte en el filtrado.
11.25€ - 13.95€
Especificaciones
Material | Aluminio |
---|---|
Tipo de producto | Varilla de retorta |
Acabado | Natural |
Para utilizar con (aplicación) | Bases de retorta |
Cantidad | 1 unidad |
Código de producto | Marca | Diámetro de la varilla (métrico) | Altura (métrico) | Longitud de la varilla (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro de la varilla (métrico) | Altura (métrico) | Longitud de la varilla (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12947056
|
Nickel Electro™
8611 |
12,5 mm | 600 mm | 600 mm |
13.95€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 22-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
12835906
|
Nickel Electro™
8614 |
12 mm | 500 mm | 500 mm | N/A | ||||
Descripción
- Varilla de retorta de aluminio
- Rosca M10 x 1,55 mm
Varilla de retorta de aluminio
Especificaciones
Aluminio | |
Natural | |
1 unidad |
Varilla de retorta | |
Bases de retorta |