Learn More
Sampling Systems™ Caja de Aluminio para Tomamuestras
La gama de cajas de uso intensivo de sistemas de muestreo es ideal para almacenar tomamuestras.
109.00€ - 194.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Caja de Almacenamiento para Tomamuestras |
---|---|
Material | Aluminio (exterior), revestimiento de espuma (interior) |
Para utilizar con (aplicación) | Tomamuestras de almacenamiento |
Para utilizar con (equipo) | Muestreadores |
Código de producto | Marca | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15849521
|
Sampling Systems™
8509A-500 |
490 × 220 × 80 mm (interno) |
109.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 24-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15839521
|
Sampling Systems™
8509A-1200 |
1200 × 220 × 80 mm (interno) |
194.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 24-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Bloqueable
- Exterior de aluminio
- Espuma forrada para proteger sus tomamuestras
- Fuerte y robusta
- Se suministra con un asa de transporte resistente
Especificaciones
Caja de Almacenamiento para Tomamuestras | |
Aluminio (exterior), revestimiento de espuma (interior) | |
Tomamuestras de almacenamiento | |
Muestreadores |