Learn More
sec-Butóxido de aluminio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Aluminum sec-butoxide is used to prepare photosensitive alumina gel films. It is also used in the preparation of microporous crystalline aluminophosphate AlPO-41 and alumina mesoporous material. It is used as a gelling agent of paint and ink and water repellent substance of wood. Further, it acts as an active catalyst and reducer of aldehydes and ketones. In addition to this, it is used to make high-surface-area alumina using 2,4-pentanedione as a chelating agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El sec-butóxido de aluminio se utiliza para preparar películas de gel de alúmina fotosensibles. También se utiliza en la preparación de material mesoporoso de alúmina y aluminofosfato cristalino microporoso ALPO-41. Se utiliza como agente gelificante de pintura y tinta y como sustancia repelente al agua en la madera. Además, actúa como catalizador activo y reductor de aldehídos y cetonas. También se utiliza para fabricar alúmina de área de superficie alta utilizando 2,4-pentanediona como agente quelante.
Solubilidad
Miscible con alcohol, alcohol isopropílico y tolueno.
Notas
Sensible al aire y a la humedad. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes, metales y halógenos.
Specifications
Specifications
Punto de ebullición | 200°C to 206°C (30mmHg) |
Nombre del producto químico o material | Aluminum sec-butoxide |
Cantidad | 500 g |
Número UN | UN1992 |
Beilstein | 3910908 |
Temperatura de inflamación | 27°C (82°F) |
Información de solubilidad | Miscible with alcohol,isopropyl alcohol and toluene. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 246.32 |
Porcentaje de pureza | 97% |
Olor | Alcohol-like |
Show More |