Learn More
Bolo de silicio, 6,35 mm de diámetro x 6,35 mm de longitud, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11394378
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 11145-30-5
Fórmula molecular AlSi
Peso molecular (g/mol) 55.067
Número MDL MFCD00143595
Clave InChI CSDREXVUYHZDNP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo silicon aluminum, aluminum-silicon alloy, al.si, aluminum silicon slug, aluminum silicon, aluminum-silane 1/1, aluminum silicon powder,-325 mesh, aluminum silicon slug, 6.35mm 0.25in dia x 6.35mm 0.25in length, aluminum silicon slug, 12.7mm 0.5in dia x 12.7mm 0.5in length, puratronic, aluminum silicon slug, 6.35mm 0.25in dia x 12.7mm 0.5in length, puratronic
PubChem CID 9793685
Nombre IUPAC aluminio; silicona
SMILES [Al].[Si]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum Silicon slug
Nombre de nota 6.35mm (0.25 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) length
Peso Mol. medio o Intervalo de pesos mol. Al:Si; 99:1 wt%
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 50 g
Porcentaje de pureza 99.99%
Olor Odorless
Formulario Bolo