Learn More
Bolo de aluminio, 3,175 mm de diámetro x 3,175 mm de longitud, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7051917
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
CAS: 7429-90-5 | Al | 26.98 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7429-90-5
Fórmula molecular Al
Peso molecular (g/mol) 26.98
Número MDL MFCD00134029
Clave InChI XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
Nombre IUPAC aluminium
SMILES [Al]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum slug
Nombre de nota 3.175mm (0.125 in.) dia. x 3.175mm (0.125 in.) length
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 10 g
Porcentaje de pureza 99.99%
Olor Odorless
Peso ≈0.07g/slug
Formulario ≈0,07 g/bolo