Learn More
Bolo de aluminio, 3,175 mm de diámetro x 6,35 mm de longitud, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
37.67€ - 585.92€
CAS 7429-90-5
Fórmula molecular Al
Peso molecular (g/mol) 26.98
Número MDL MFCD00134029
Clave InChI XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
Nombre IUPAC aluminium
SMILES [Al]
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11329927
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
042258.09
10 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11349927
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
042258.18
50 g
160.80€
50 g
11339927
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
042258.30
250 g
585.92€
250 g
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
7429-90-5
26.98
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
5359268
aluminium
Al
MFCD00134029
aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
CHEBI:33629
[Al]
Especificaciones
Aluminum slug
7429-90-5
Al
aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
[Al]
26.98
CHEBI:33629
Odorless
≈0,14 g/bolo
3.175mm (0.125 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) length
(base metálica)
MFCD00134029
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
aluminium
5359268
99.99%
≈0.14g/slug
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 231-072-3
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Temperaturas ambientes