Learn More
Bolo de aluminio, 3,175 mm de diámetro x 6,35 mm de longitud, Puratronic™, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7429-90-5 | Al | 26.98 g/mol
45.20€ - 729.00€
CAS | 7429-90-5 |
---|---|
Fórmula molecular | Al |
Peso molecular (g/mol) | 26.98 |
Número MDL | MFCD00134029 |
Clave InChI | XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum |
PubChem CID | 5359268 |
ChEBI | CHEBI:33629 |
Nombre IUPAC | aluminium |
SMILES | [Al] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11379927
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042259.09 |
10 g | |||||||
11369927
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042259.18 |
50 g |
187.00€
50 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11359927
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042259.30 |
250 g |
729.00€
250 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
7429-90-5 | |
26.98 | |
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N | |
5359268 | |
aluminium |
Al | |
MFCD00134029 | |
aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum | |
CHEBI:33629 | |
[Al] |
Especificaciones
Aluminum slug | |
7429-90-5 | |
Al | |
aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum | |
[Al] | |
26.98 | |
CHEBI:33629 | |
Puratronic™ | |
≈0.14g/slug |
3.175mm (0.125 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) length | |
(base metálica) | |
MFCD00134029 | |
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N | |
aluminium | |
5359268 | |
99.999% | |
Odorless | |
≈0,14 g/bolo |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 231-072-3
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Temperaturas ambientes