Learn More
Bolo de aluminio, 3,175 mm de diámetro x 6,35 mm de longitud, Puratronic™, 99,9998 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11488440
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7429-90-5
Fórmula molecular Al
Peso molecular (g/mol) 26.98
Número MDL MFCD00134029
Clave InChI XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
Nombre IUPAC aluminium
SMILES [Al]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum slug
Nombre de nota 3.175mm (0.125 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) length
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 10 g
Porcentaje de pureza 99.9998%
Grado Puratronic™
Olor Odorless
Peso ≈0.14g/slug
Formulario ≈ 0,14 g/bolo