Learn More
Bolo de aluminio, 3,175 mm de diámetro x 3,175 mm de longitud, Puratronic™, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Aluminum slug |
Nombre de nota | 3.175mm (0.125 in.) dia. x 3.175mm (0.125 in.) length |
Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
Cantidad | 10 g |
Porcentaje de pureza | 99.999% |
Grado | Puratronic™ |
Olor | Odorless |
Peso | ≈0.07g/slug |
Formulario | ≈0,07 g/bolo |