Learn More
Bolo de aluminio, 6,35 mm de diámetro x 6,35 mm de longitud, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4824593
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
Forma: Aprox. 0,54 g/bolo
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7429-90-5
Fórmula molecular Al
Peso molecular (g/mol) 26.98
Número MDL MFCD00134029
Clave InChI XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
SMILES [Al]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum
Color Plata
Aspecto Silver-colored slug
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.99% (Metals basis)
Cantidad 10 g
Nombre IUPAC aluminio
Olor Odorless
Formulario ≈0,54 g/bolo