Learn More
Esferas de aluminio, 6,35 mm de diámetro, 99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11315969
Click to view available options
Cantidad:
100 Pc.
25 Pc.
500 Pc.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7429-90-5
Fórmula molecular Al
Peso molecular (g/mol) 26.98
Número MDL MFCD00134029
Clave InChI XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
Nombre IUPAC aluminium
SMILES [Al]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum spheres
Nombre de nota 6.35mm (0.25 in.) dia.
Peso Mol. medio o Intervalo de pesos mol. Alloy 1100, Al:Cu; ≥99:0.12 wt%
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 25 Pc.
Porcentaje de pureza 99%
Formulario Esferas