Learn More
Esferas de aluminio, 7,94 mm de diámetro, 99 % (base metálica), Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
100 Pc.
25 Pc.
500 Pc.
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 25
paquete de 500
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Aluminum spheres |
Nombre de nota | 7.94mm (0.31 in.) dia. |
Peso Mol. medio o Intervalo de pesos mol. | Alloy 1100, Al:Cu; ≥99:0.12 wt% |
Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
Cantidad | 25 Pc. |
Porcentaje de pureza | 99% |
Formulario | Esferas |