Learn More
Objetivo de pulverización de aluminio, 50,8 mm de diámetro x 3,18 mm de grosor, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11345107
Click to view available options
Cantidad:
1 Ea.
5 Ea.
Fuente de pulverización de magnetrón
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7429-90-5
Fórmula molecular Al
Peso molecular (g/mol) 26.98
Número MDL MFCD00134029
Clave InChI XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
Nombre IUPAC aluminium
SMILES [Al]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum sputtering target
Nombre de nota 50.8mm (2.0 in.) dia. x 3.18mm (0.125 in.) thick
Cantidad 5 Ea.
Olor Odorless
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.999%