Learn More
Sulfato de aluminio hidrato, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11311749
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
CAS: 17927-65-0 | Al2O12S3 | 342.13 g/mol
Aluminum sulfate hydrate is a chemical compound commonly used as a flocculating agent in the purification of drinking water and waste water treatment plants, and also in paper manufacturing. Used as coagulant in decolorization and COD removal of secondary yeast wastewater effluents. It is also plays a significant role in arsenic removal by coagulation process.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17927-65-0
Fórmula molecular Al2O12S3
Peso molecular (g/mol) 342.13
Número MDL MFCD00149136
Clave InChI DIZPMCHEQGEION-UHFFFAOYSA-H
Sinónimo aluminum sulfate hydrate, dialuminum trisulfate hydrate, aluminum sulfate usp, aluminum sulfate 2:3 hydrate, alminum sulfate hydrate, aluminum sulfate usan, sulfuric acid, aluminum salt 3:2 , hydrate, 2al.3so4.h2o
PubChem CID 3080712
Nombre IUPAC dialuminio;trisulfato;hidrato
SMILES [Al+3].[Al+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum sulfate hydrate
Nombre de nota hydrate
Color Blanco
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo >97%
Información de solubilidad It is slightly soluble in alcohol and dilute mineral acids.
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.15 (Anhydrous)
Olor Odorless
Aspecto White crystalline
Densidad 1.61
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Aluminum sulfate hydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Dialuminum trisulfate hydrate 1