Learn More
Sulfuro de aluminio, > 99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11357587
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
CAS: 1302-81-4 | Al2S3 | 150.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1302-81-4
Fórmula molecular Al2S3
Peso molecular (g/mol) 150.14
Número MDL MFCD00014162
Clave InChI COOGPNLGKIHLSK-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC dialuminium(3+) trisulfanediide
SMILES [Al+3].[Al+3].[S--].[S--].[S--]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum sulfide
Punto de fusión 1100°C
Color Amarillo
Forma física Piezas de 0,64 cm y abajo
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo >99% (Metal basis)
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.16
Olor Like rotten eggs
Sensibilidad Moisture sensitive
Aspecto Yellowish granular
Densidad 2.02 g/cm3
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Aluminum sulfide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .