Learn More
Lámina ultrafina de aluminio, 0,0075 micrómetros de grosor, 99,995 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 mm
25 mm
50 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Microelectronics, contacts and coatings
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Aluminum Ultrathin foil |
Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
Cantidad | 10 mm |
Porcentaje de pureza | 99.995% |
Olor | Odorless |
Tamaño de partículas | 0.0075 Micron thick |
Formulario | Disco circular sobre soporte de Mylar permanente |