Learn More
Lámina ultrafina de aluminio, 0,8 micrómetros de grosor, 99,1% (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11460321
140 x 140 mm
Click to view available options
Cantidad:
30 x 30 mm
140 x 140 mm
160 x 160 mm
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7429-90-5
Fórmula molecular Al
Peso molecular (g/mol) 26.98
Número MDL MFCD00134029
Clave InChI XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
Nombre IUPAC aluminium
SMILES [Al]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum Ultrathin foil
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 140 x 140 mm
Porcentaje de pureza 99.1%
Olor Odorless
Tamaño de partículas 0.8 Micron thick
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Lámina ultrafina de aluminio, 0,8 micrómetros de grosor, 99,1% (base metálica), Thermo Scientific Chemicals >