Learn More
Lámina ultrafina de aluminio, 0,8 micrómetros de grosor, 99,1% (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7051188
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
30 x 30 mm
140 x 140 mm
160 x 160 mm
missing translation for 'unitSize'
230 g
cada uno
This item is not returnable. View return policy
This item is not returnable. View return policy
CAS: 7429-90-5 | Al | 26.98 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7429-90-5
Fórmula molecular Al
Peso molecular (g/mol) 26.98
Número MDL MFCD00134029
Clave InChI XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
Nombre IUPAC aluminium
SMILES [Al]
Specifications
Nombre del producto químico o material Aluminum Ultrathin foil
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 30 x 30 mm
Porcentaje de pureza 99.1%
Olor Odorless
Tamaño de partículas 0.8 Micron thick
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.