Learn More
Wheaton™ Plato de pesaje de aluminio
Platillo de pesaje de aluminio Wheaton, desechable: Sí, para uso con: Para pesar miligramos, altura: 8 mm
Marca: Wheaton™ 370792
133.95 EUR hasta el 2025-07-13
Use el código promocional "24135" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Platillo de pesaje de aluminio Wheaton, desechable: Sí, para uso con: Para pesar miligramos, altura: 8 mm
Especificaciones
Plano | |
Aluminio | |
Plato de pesaje | |
8 mm | |
20 mm |
Desechables | |
Redondo | |
Para pesaje de miligramos | |
20 mm |