Learn More
Alambre de aluminio, 1,0 mm de diámetro, recocido, Puratronic™, 99,9999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7059287
Click to view available options
Cantidad:
25 m
5 m
Tamaño de la unidad:
25 metros
5 metros
CAS: 7429-90-5 | Al | 26.98 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7429-90-5
Fórmula molecular Al
Peso molecular (g/mol) 26.98
Número MDL MFCD00134029
Clave InChI XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
Nombre IUPAC aluminium
SMILES [Al]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum wire
Nombre de nota 1.0mm (0.04 in.) dia., Annealed, Temper: soft
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 5 m
Porcentaje de pureza 99.9999%
Grado Puratronic™
Olor Odorless
Peso ≈2.1g/m
Formulario Alambre, ≈2,1g/m, templado: suave