Learn More
BRAND™ Matraz aforado de vidrio de borosilicato 3.3 ámbar con tapones de polipropileno
El vidrio ámbar protege las soluciones sensibles a la luz.
Marca: BRAND™ 37487
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Fabricado en vidrio de boro 3.3
- Conforme a DIN EN ISO 1042
- Incluye certificado de lote USP
- Clase A, marcado DE-M.
Especificaciones
Polipropileno | |
100 ml | |
1 | |
NS 14/23 | |
A |
13 mm | |
Vidrio de borosilicato 3.3 | |
Matraz aforado | |
±0,08 ml | |
Tapón |