Learn More
BRAND™ Matraz aforado de vidrio de borosilicato 3.3 ámbar con tapones de polipropileno
El vidrio ámbar protege las soluciones sensibles a la luz.
Marca:  BRAND™ 37481
66.70 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24375" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15673967
  • 71.75€ / paquete de 2
Fecha estimada de envoi: 16-07-2025
Descripción
  • Fabricado en vidrio de boro 3.3
  • Conforme a DIN EN ISO 1042
  • Incluye certificado de lote USP
  • Clase A, marcado DE-M.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
PP (polipropileno)
Vidrio de borosilicato 3.3
A
5 ml
Matraz aforado
Tapón